Learn More
3-(Triethylammonium)propylmethanthiosulfonatbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Triethylammonium)propyl Methanthiosulfonate Bromide |
| CAS | 219789-15-8 |
| Summenformel | C10 H24 N O2 S2 . Br |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H24NO2S2.BrH/c1-5-11(6-2,7-3)9-8-10-14-15(4,12)13;/h5-10H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-Name | Triethyl(3-methylsulfonylsulfanylpropyl)azaniumbromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.34 |
| Formelmasse | 333.0432 |