Learn More
3-(Trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3758888
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
827-99-6
C7H5F3O2
178.11
MFCD00040987
UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
2733261
3-(trifluoromethoxy)phenol
OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
827-99-6
C7H5F3O2
178.11
MFCD00040987
UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
2733261
3-(trifluoromethoxy)phenol
OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3700g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4OH
Brechungsindex 1.4450 to 1.4470
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.37
Formelmasse 178.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig