Learn More
3-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7024438
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108307-56-8
C9H6F3NO
201.148
MFCD00061272
WZLPHJZVNJXHPV-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 3-trifluoromethoxy benzyl cyanide, 2-3-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 3-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 3-trifluoromethoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-trifluoromethoxy, 2-3-trifluoromethoxy phenyl ethanenitrile, acmc-1c8l9, 3-trifluoromethoxybenzylcyanide
517906
2-[3-(trifluormethoxy)phenyl]acetonitril
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108307-56-8
C9H6F3NO
201.148
MFCD00061272
WZLPHJZVNJXHPV-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 3-trifluoromethoxy benzyl cyanide, 2-3-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 3-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 3-trifluoromethoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-trifluoromethoxy, 2-3-trifluoromethoxy phenyl ethanenitrile, acmc-1c8l9, 3-trifluoromethoxybenzylcyanide
517906
2-[3-(trifluormethoxy)phenyl]acetonitril
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)CC#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Brechungsindex 1.448
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 201.15
Reinheit (%) 97%