missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-(Trifluormethyl)acetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11349549
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349549 1 g 1 Gramm
11474883 5 g 5 Gramm
11484883 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11349549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12210.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 349-76-8 | C9H7F3O | 188.149 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 349-76-8
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.149
MDL-Nummer MFCD00000391
InChI-Schlüssel ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, m-trifluoromethylacetophenone, 3'-trifluoromethylacetophenone, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 67682
IUPAC-Name 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Dichte 1.26
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4635
Menge 1 g
Beilstein 640151
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.