missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-204871
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
454-89-7
C8H5F3O
174.12
MFCD00003373
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
67990
3-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
454-89-7
C8H5F3O
174.12
MFCD00003373
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
67990
3-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis orange
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 83°C to 86°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CHO
Brechungsindex 1.4639 to 1.4659
Menge 5 g
Beilstein 07, III, 1016
Relative Dichte 1.3
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trifluoro-m-tolualdehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'