Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Trifluoromethyl)cyclohexanon, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H34087.03
Weitere Details : CAS : 585-36-4 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1224 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466997
  • 83.68 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
20-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
585-36-4
166.143
YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYSA-N
2779355
C1CC(CC(=O)C1)C(F)(F)F
C7H9F3O
MFCD00034662
3-trifluoromethyl cyclohexanone, 3-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-cyclohexanone, 3-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, 1-oxo-3-trifluoromethyl cyclohexane
3-(Trifluormethyl)cyclohexan-1-on
Spezifikation
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
1g
C7H9F3O
UN1224
YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYSA-N
3-(Trifluormethyl)cyclohexan-1-on
2779355
97%
82°C (29mmHg)
585-36-4
MFCD00034662
3-trifluoromethyl cyclohexanone, 3-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-cyclohexanone, 3-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, 1-oxo-3-trifluoromethyl cyclohexane
C1CC(CC(=O)C1)C(F)(F)F
166.143
166.14
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation