Learn More
3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30455988
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455988 100 mg 100 Milligramm
30456648 10 mg -
30457229 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT897310100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1076245-98-1
Summenformel C5H2NO3F3
Molekulargewicht (g/mol) 181.07
IUPAC-Name 3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1conc1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H2F3NO3/c6-5(7,8)3-2(4(10)11)1-12-9-3/h1H,(H,10,11)
Formelmasse 180.9987