Learn More
3-(Trifluormethyl)phenylaceton, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3758900
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
21906-39-8
C10H9F3O
202.176
MFCD00000397
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
89101
1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-on
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
21906-39-8
C10H9F3O
202.176
MFCD00000397
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
89101
1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-on
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.204g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CH2COCH3
Brechungsindex 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Formelmasse 202.18
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.