Learn More
3-(Trifluormethyl)pivalanilid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethyl)pivalanilide |
| CAS | 1939-19-1 |
| Summenformel | C12 H14 F3 N O |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14F3NO/c1-11(2,3)10(17)16-9-6-4-5-8(7-9)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2,2-Dimethyl-N-[3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.24 |
| Formelmasse | 245.1027 |