Learn More
3-(Trifluormethylthio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024769
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
946-65-6
C8H4F3O2S
221.17
MFCD00236337
IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-M
3-trifluoromethylthio benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio benzoic acid, 3-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethyl sulphanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylthio benzoicacid, 3-carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
688330
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzoate
[O-]C(=O)C1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
946-65-6
C8H4F3O2S
221.17
MFCD00236337
IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-M
3-trifluoromethylthio benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio benzoic acid, 3-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethyl sulphanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylthio benzoicacid, 3-carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
688330
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzoate
[O-]C(=O)C1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Menge 1 g
Formelmasse 222.18
Reinheit (%) 97%