Learn More
3-(Trimethoxysilyl)propylacrylat, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089688
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
4369-14-6
C9H18O5Si
234.32
MFCD00054803
KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
151204
3-(trimethoxysilyl)propyl prop-2-enoate
CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
4369-14-6
C9H18O5Si
234.32
MFCD00054803
KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
151204
3-(trimethoxysilyl)propyl prop-2-enoate
CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0590g/mL
Siedepunkt 95°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 123°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.059
Stabilisator stabilized with BHT
Formelmasse 234.32
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.