Learn More
3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30450128
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450128 2.5 g 2.50 Gramm
30450488 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7974902.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16205-84-8
Summenformel C8H14O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 170.28
Synonym Propiolic acid, (trimethylsilyl)-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-(Ethoxycarbonyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, Ethyl (trimethylsilyl)ethynylcarboxylate, Ethyl (trimethylsilyl)propiolate, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, Ethyl 3-trimethylsilylprop-2-ynoate
IUPAC-Name ethyl 3-trimethylsilylprop-2-ynoate
SMILES CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic Acid Ethyl Ester
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
Formelmasse 170.0763