Learn More
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052639
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80673-00-3
C10H13NSi
175.306
MFCD01863744
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
3-trimethylsilyl ethynyl pyridine, 3-trimethylsilylethynyl pyridine, 3-pyridylethynyl trimethylsilane, 3-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-3-ylethynyl silane, acmc-209pjw, 3-trimethylsilylethynylpyridine, trimethyl-2-3-pyridyl ethynyl silane, 1-3-pyridyl-2-trimethylsilylacetylene
4100857
Trimethyl(2-pyridin-3-ylethynyl)silan
C[Si](C)(C)C#CC1=CN=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80673-00-3
C10H13NSi
175.306
MFCD01863744
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
3-trimethylsilyl ethynyl pyridine, 3-trimethylsilylethynyl pyridine, 3-pyridylethynyl trimethylsilane, 3-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-3-ylethynyl silane, acmc-209pjw, 3-trimethylsilylethynylpyridine, trimethyl-2-3-pyridyl ethynyl silane, 1-3-pyridyl-2-trimethylsilylacetylene
4100857
Trimethyl(2-pyridin-3-ylethynyl)silan
C[Si](C)(C)C#CC1=CN=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.922 g/mL
Siedepunkt 229°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 1 g
Formelmasse 175.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig