Learn More
3-(Tritylthio)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stor:
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stor:
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Tritylthio)propionic acid |
CAS | 27144-18-9 |
Summenformel | C22H20O2S |
Strukturformel | (C6H5)3CSCH2CH2COOH |
MDL-Nummer | MFCD00237291 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | 3-tritylthio propanoic acid, s-trityl-3-mercaptopropionic acid, 3-tritylthio propionic acid, 3-tritylsulfanylpropionic acid, 3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, 3-tritylsulfanyl-propionic acid, 3-tritylmercapto propionic acid, s-trityl-beta-mercaptopropionic acid, propanoic acid, 3-triphenylmethyl thio, 3-tritylsulfanyl propanoic acid |
Löslichkeitsinformationen | Partly miscible in water. |
InChI-Schlüssel | AECGEIVNZGQBJT-UHFFFAOYSA-N |