Learn More
3-Tropanyl-3,5-dichlorbenzoat, 99+ %
Artikelnummer. 15424929
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424929 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15424929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62583.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
5-HT3-Serotonin-Antagonist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Häfigste Verwendung ist das Studium der Rolle von SR-3. Studien deuten darauf hin, dass SR-3 die Beta-Amyloid-Protein induzierte Neurotoxizität steigert, indem sie die Erhöhung von Ca2+ stört und dann die Glutamat-Freisetzung hemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate
CAS 40796-97-2
Farbe Weiß
Summenformel C15H17Cl2NO2
MDL-Nummer RONG>
Menge 50 mg
Synonym bemesetron, bemesetronum, unii-o98t3677pa, tropyl 3,5-dichlorobenzoate, bemesetron usan:inn, bemesetronum inn-latin, dsstox_cid_22632, dsstox_rid_80063, dsstox_gsid_42632, tropanyl 3,5-dichlorobenzoate
Löslichkeitsinformationen Soluble to 100 mM in DMSO. Insoluble in water. Sparingly soluble in chloroform,and ethanol.
InChI-Schlüssel MNJNPLVXBISNSX-PBWFPOADSA-N
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CC(=CC(=C3)Cl)Cl
IUPAC-Name [(1S,5R)-8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]Octan-3-yl] 3,5-Dichlorbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 314.206
PubChem CID 671690
Formelmasse 314.21
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver