missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ Rautenförmiges Wägeschiffchen, 30 ml

Artikelnummer. 16405019
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
5000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
16405019 Schwarz 5000 Stück
16415019 Weiß 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16405019 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. DS30B/AS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wägeschiffchen mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken, die präzises Wiegen und kontrolliertes Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben ermöglichen.

  • Antistatisch
  • Verhindert die Probenretention
  • Rautenförmiger Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Diamantförmig
Kapazität (metrisch) 30 mL
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Schlagfestes Polystyrol
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Waagen
Anzahl pro Karton 5000
Anzahl pro Packung 500
Abmessungen (L x B) 85 x 65 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.