Learn More
Watson-Marlow Pumps Antrieb der Serie 300 mit Pumpenkopf
Beschreibung
- Die Laborpumpen der Serie 300 sind eine Tischpumpenlösung mit manueller, Fern-, analoger oder RS232-Steuerungsmöglichkeit.
- Die Pumpen 323E/D verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutzart, eine Membrantastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD-Display zur Anzeige der Drehzahl.
- Es gibt vier Modelle mit zunehmendem Funktionsumfang:
- 323E/DDu RS232/automatische/manuelle Hochleistungspumpen mit erweiterter Steuerung
- 323E/DU und 323E/DU analog-automatische und erweiterte manuell steuerbare Pumpen
- 323E/DS Hochleistungs-Handsteuerpumpen
- 323E/DE Handsteuerpumpen
Pumpenkopfoptionen sind standardmäßig verfügbar (weitere auf Anfrage erhältlich):
- 313D und 313D2 Dreirollenpumpenköpfe für kontinuierliche Rohrleitungen
- 314D und 314D2 Vierrollenpumpenköpfe für kontinuierliche Rohrleitungen
- 314MC Vierwalzen-Fünfkanal-Mikrokassettenpumpenköpfe
- 318MC Acht-Rollen-Fünfkanal-Mikrokassettenpumpenköpfe
- 501RL- und 501RL2-Pumpenköpfe für durchgehende Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Regelungsart | Variable Drehzahl |
| Displaytyp | LCD |
| Schutzart Gehäuse | IP31 |
| Flussrate | 0,81 bis 2.000 ml/min |
| Motor Speed | 300 bis 400 U/min |
| Umkehrbar | Ja |
| Modell | 323S/D |
| Pumpenkopf | 313DW |
| Spannung | 100/120/220/240 V |