Learn More
7-Brom-1-benzofuran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Bromo-1-benzofuran |
| CAS | 133720-60-2 |
| Summenformel | C8H5BrO |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5BrO/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5H |
| SMILES | Brc1cccc2ccoc12 |
| IUPAC-Name | 7-Brom-1-benzofuran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.03 |
| Formelmasse | 195.9524 |