missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-2-Acetamido-4-(4-octylphenyl)butanoat, TRC

Artikelnummer. 30369037
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369037 0.5 mg 0.50 Milligramm
30386647 5 mg 5 Milligramm
30386411 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30369037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9380430.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Acetamido-4-(4-octylphenyl)butanoate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl 2-Acetamido-4-(4-octylphenyl)butanoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H35 N O3
InChI-Formel InChI=1S/C22H35NO3/c1-4-6-7-8-9-10-11-19-12-14-20(15-13-19)16-17-21(23-18(3)24)22(25)26-5-2/h12-15,21H,4-11,16-17H2,1-3H3,(H,23,24)
Lösungstyp Neat
SMILES CCCCCCCCc1ccc(CCC(NC(=O)C)C(=O)OCC)cc1
IUPAC-Name Ethyl-2-acetamido-4-(4-octylphenyl)butanoat
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 361.518
Menge 0.5 mg
Formelmasse 361.262
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.