Learn More
2-Fluorpropiophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoropropiophenone |
| CAS | 446-22-0 |
| Summenformel | C9H9FO |
| Menge | 2 g |
| Synonym | 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC-Name | 1-(2-Fluorphenyl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.17 |
| Formelmasse | 152.0637 |