Learn More
Cole-Parmer™ Abdeckung aus 304 Edelstahl
Artikelnummer. p-8003358 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
171,45 mm
222 mm
240 mm
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11797974 222 mm 1 Stück
11747974 240 mm 1 Stück
11757974 280 mm 1 Stück
11767974 171,45 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11797974 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0720780
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Edelstahlbechern
  • Abdeckungen reduzieren die Verdunstung
  • Gesundheitsschädliche Dämpfe enthalten oder Kontaminanten fernhalten
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 222 mm
Material Edelstahl (304)
Menge Je 1
Zertifizierung/Konformität AISI 304