Learn More
Fisherbrand™ Bauchzange aus Edelstahl
Diese korrosionsbeständigen, nicht-magnetischen Tiegelzangen wurden mit hochwertigen Komponenten entwickelt und bieten hervorragende Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Nicht magnetische Laborzange aus Edelstahl 304 Spezifikation 18/8 mit PTFE-beschichteten Klemmbacken
- Korrosionsbeständige, nicht magnetische gebogene Zangen
- Verwendung als selbstgrundierende einschichtige PTFE-Beschichtung
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität
- Hervorragende feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften, die die Reinigung sehr einfach machen und auch Dampf- oder chemische Sterilisation ermöglichen
- Der Reibungskoeffizient liegt im Allgemeinen im Bereich von 0.05 bis 0.20
Spezifikation
Labor-Tiegelzange | |
304 Edelstahl | |
203 mm |
5/Packung | |
75 mm |