Learn More
Hamilton™ Nadeln aus Edelstahl 304 mit Ansatz aus Metall
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
373.00 €
Spezifikation
Material | Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl (304) |
---|---|
Art der Kanülenspitze | 5 oder AS |
Zur Verwendung mit (Geräte) | TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11583254
|
Hamilton™
7751-08 |
17 G |
373.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11738386
|
Hamilton™
7751-10 |
19 G |
373.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- In verschiedenen Gauges erhältlich
- Autoklavierbar
- Metallnaben aus vernickeltem Messing
- Kundenspezifische Länge
- Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
- Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl (304) | |
5 oder AS | |
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse |