Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete Labormikrospatel aus Edelstahl
Das Löffelende dient zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und das Spatelende eignet sich zum Trennen von Stoffen. Nickel Electro™ Mikro-Laborlöffel aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung sind nicht magnetisch und mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die Mengenverluste verhindert.
15.30 € - 20.60 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 0,2 ml |
Beschichtung | PTFE Xylan™ |
Produkttyp | Löffelspatel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11513522
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
20.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11503522
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Spatel/Löffel-Kombination mit zweifacher Einsatzmöglichkeit
- Kein Haften von Materialien am Werkzeug durch PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Je 1 | |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
Edelstahl |
0,2 ml | |
Löffelspatel | |
-195°bis +260 °C |