Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10mm
Marke:  RETSCH 60.146.004500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10378132
  • 233.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
20-04-2021
Spezifikation
For separation, fractioning, particle size determination
Edelstahl
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
305mm
Edelstahl
4.50mm
ISO 3310/2
40mm