Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser × 40 mm Höhe, mit Quadratlochblech
Marke: RETSCH 60.138.022400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Spezifikation
For separation, fractioning, particle size determination | |
Edelstahl | |
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel |
305mm | |
Edelstahl | |
22.4mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm |