missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VIAAT/SLC32A1/VGAT Antibody (CL2793) [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30523066 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30523066 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30523066 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343787B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VIAAT/SLC32A1/VGAT Monoclonal antibody specifically detects VIAAT/SLC32A1/VGAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VIAAT/SLC32A1/VGAT
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2793
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias bA122O1.1, hVIAAT, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, vesicular inhibitory amino acid transporter, VGATGABA and glycine transporter, VIAAT
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q9H598, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140679
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.