Learn More
CPC Colder Products Company AseptiQuik L Connector 1in Hose Barb
Marke:  CPC Colder Products Company AQL17016
AseptiQuik L Connector 1in Hose Barb
Artikelnummer. 30968762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 €
    119.96 € / 1 Stück
    Sparen 2.04 €
    1% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2026