Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Product Code. 17180056
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Forellengrün
Gischt
Grau
Unit Size:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe unitSize
17180056 Blau 1 Stück
17190056 Grau 1 Stück
17100066 Forellengrün 1 Stück
17110066 Gischt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Product Code. 17180056 Supplier Nalgene Supplier No. 21782024
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
  • Fachmännisch gefertigte Gewinde für auslaufsichere Hydratation
  • Der weite Hals ist hervorragend geeignet für Eiswürfel oder Fruchtinfusionen
  • Bewährt in den Elementen und widersteht sogar den rauesten Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 946 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Blau
Material Kunststoff
Öffnung Weit