Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Artikelnummer. 17190056
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Forellengrün
Gischt
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17190056 Grau 1 Stück
17180056 Blau 1 Stück
17100066 Forellengrün 1 Stück
17110066 Gischt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17190056 Lieferant Nalgene Lieferanten-Nr. 21782025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
  • Fachmännisch gefertigte Gewinde für auslaufsichere Hydratation
  • Der weite Hals ist hervorragend geeignet für Eiswürfel oder Fruchtinfusionen
  • Bewährt in den Elementen und widersteht sogar den rauesten Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 946 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Grau
Material Kunststoff
Öffnung Weit