Learn More
Corning™ 384-Well-Mikrotiterplatte mit rundem Boden, schwarz/transparent, für sphäroidische Mikrotiterplatte mit extrem niedriger Adhäsion, generischen Barcodes, mit Deckel, steril
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Die Oberfläche minimiert die Proteinabsorption, die Enzymaktivierung und die Zellaktivierung.
- Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Schwarzwandige Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz, minimale Lichtstreuung und reduzierten Crosstalk
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Können sowohl für Ober- als auch für Unterlesegeräte verwendet werden
- Großpackung, 10 Stück pro Beutel
- Die neuartige Well-Geometrie unterstützt die Bildung von Sphäroiden in der Well-Mitte
- Optisch klarer, runder Boden, mit schwarzem, undurchsichtigem Mikrotiterplatten-Gehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Deckel | Mit Deckel |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Volumen (metrisch) Well | 90 μl |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 80 μl |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Extrem geringe Bindung |
| Wellform | Rund |
| Menge | 10/Pk., 50/Cs. |