Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, purple
Description
Die Thermo Scientific 384-Well-Standardplatte, violett, ist mit den meisten PCR- und Sequenzierungsgeräten mit 384 Blöcken kompatibel. Maximales Well-Volumen von 40 µl und Arbeitsvolumen von 25 µl. Diese 384-Well-Platte ist mit allen großen 384-Block-Thermocyclern kompatibel und verfügt über eine abgeschrägte Ecke an A24.
Besondere Merkmale der Thermo Scientific 384-Well-Standardplatte
• Vollständige Umrandung für automatisierte Systeme
• Violette Farbe zur Unterstützung des Proben-Trackings
• Kompatibel mit allen führenden 384-Block-Thermocyclern
• 40 µl maximales Well-Volumen, 25 µl Arbeitsvolumen
• Der erhöhte Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
• Einheitliche, dünnwandige Wells sorgen für eine maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei der Fluoreszenzdetektion
• Abgeschrägte Ecke: A24
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Besondere Merkmale der Thermo Scientific 384-Well-Standardplatte
• Vollständige Umrandung für automatisierte Systeme
• Violette Farbe zur Unterstützung des Proben-Trackings
• Kompatibel mit allen führenden 384-Block-Thermocyclern
• 40 µl maximales Well-Volumen, 25 µl Arbeitsvolumen
• Der erhöhte Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
• Einheitliche, dünnwandige Wells sorgen für eine maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei der Fluoreszenzdetektion
• Abgeschrägte Ecke: A24
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Specifications
Specifications
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Farbe | Violett |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 40 μl |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 25 μl |
| Show More |