Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachen Böden
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachem Boden sind mit Standardgeräten und automatisierten Systemen kompatibel.
278.78 € - 394.70 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Bindungseigenschaft | Deckel | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bindungseigenschaft | Deckel | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10729604
|
Greiner Bio-One
781061 |
Hohe Bindungskapazität | Ohne Deckel | 10 |
394.70 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13017913
|
Greiner Bio-One
781185 |
Keine Bindung | Mit Deckel | 1 |
278.78 €
32 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10073301
|
Greiner Bio-One
781186 |
Keine Bindung | Mit Deckel | 8 |
295.74 €
32 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Nicht-pyrogen
- Die Anzahl der Wells wird vervierfacht
- Well-zu-Well-Abstand beträgt 4.5 mm
- Kompatibel mit Standardgeräten und automatisierten Systemen
- Well-Profil abgerundetes Quadrat
Spezifikation
Standard | |
Nicht autoklavierbar | |
Polystyrol | |
15 bis 110 μl | |
131 μl | |
Ja | |
Ja | |
Durchsichtig |
16 x 24 | |
Durchsichtig | |
384 | |
Steril | |
Abgerundet rechteckig | |
4800 x g (Ausschwingrotor) | |
−20 °C bis 60 °C |