Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit nicht-bindenden flachen Böden
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Bindet Proteine, DNA, RNA
- Höhere Assay-Empfindlichkeit mit reduziertem Hintergrund
- Erhöhen Sie die Empfindlichkeit von Assays. <
Serviceplan
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |