Learn More
Greiner Bio-One Small Volume™ HiBase 384-Well Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Mit runden Wells mit konischer Geometrie. Greiner Bio-One 384-Well Small Volume™ HiBase Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke:  Greiner Bio-One 784077
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 1.78000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13017993
  • 703.00 € / 40 Stück
Verfügbar ab
27-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht-pyrogen
  • Material: Polystyrol
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Arbeitsvolumen: 4 μ l – 25 μ l
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
40
Steril
16 x 24
Polystyrol
10
384
Standard