missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol, TRC

Artikelnummer. 30420931
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420931 5 mg
30415279 50 mg
30411937 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30420931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2936255MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 179030-22-9
Summenformel C8 H13 N O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 219.26
IUPAC-Name (5R,6S,7R)-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d][1,3]thiazole-6,7-diol
SMILES CC1=NC2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC2S1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NO4S/c1-3-9-5-7(12)6(11)4(2-10)13-8(5)14-3/h4-8,10-12H,2H2,1H3/t4-,5?,6-,7-,8?/m1/s1
Formelmasse 219.0565
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.