Learn More
3Alpha,17Beta-Androst-5-enediol (1mg/mL in Methanol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3alpha,17beta-Androst-5-enediol |
| CAS | 16895-59-3 |
| Summenformel | C19H30O2 |
| Menge | 10 x 1 mL |
| Synonym | (3α,17β)-Androst-5-ene-3,17-diol, 3α,17β-Androst-5-enediol, 3α,17β-Dihydroxyandrost-5-ene, Androst-5-enediol, Androstenediol, Hermaphrodiol, NSC 12163, δ5-Androstene-3α,17β-diol, δ5-Androstenediol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-Name | (3R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 290.44 |
| Formelmasse | 290.2246 |
| Mehr anzeigen |