Learn More
(3Alpha,5Beta,7Alpha)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30395444
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395444 100 mg 100 Milligramm
30391909 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH954025100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60237-34-5
Summenformel C24H38Na2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 516.6
Synonym Cholan-24-oic acid, 7-hydroxy-3-(sulfooxy)-, disodium salt, (3α,5β,7α)- (9CI), (3α,5β,7α)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic acid disodium salt, Disodium 3-sulfochenodeoxycholate, Chenodeoxycholic acid 3-sulfate disodium salt, Chenodeoxycholic acid 3α-sulfate disodium salt, Chenodeoxycholic acid 3-O-sulfate disodium salt
IUPAC-Name disodium;(4R)-4-[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-sulfonatooxy-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
SMILES [H][C@@]12C[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)CC[C@]1(C)[C@]3([H])[C@@]([C@@](CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O[Na])=O)C)([H])[C@]4(C)CC3)([H])[C@H](O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3alpha,5beta,7alpha)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H40O7S.2Na/c1-14(4-7-21(26)27)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(31-32(28,29)30)12-15(23)13-20(22)25;;/h14-20,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;;/m1../s1
Formelmasse 516.2134
Reinheit (%) >95%