Learn More
(3Alpha,5Beta,7Beta)-3,7-Dihydroxy-24-norcholane-23-nitrile, TRC
Artikelnummer. 30374602
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374602 250 mg
30386332 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD453770250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118316-12-4
Summenformel C23H37NO2
Molekulargewicht (g/mol) 359.55
IUPAC-Name (3R)-3-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]butanenitrile
SMILES C[C@H](CC#N)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3alpha,5beta,7beta)-3,7-Dihydroxy-24-norcholane-23-nitrile
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H37NO2/c1-14(8-11-24)17-4-5-18-21-19(7-10-23(17,18)3)22(2)9-6-16(25)12-15(22)13-20(21)26/h14-21,25-26H,4-10,12-13H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21+,22+,23-/m1/s1
Formelmasse 359.2824