Learn More
[3aR-(3aa,4a,6aa)]-3a,6a-Dihydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [3aR-(3aalpha,4alpha,6aalpha)]-3a,6a-Dihydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-amine |
| CAS | 71772-25-3 |
| Summenformel | C8H13NO2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (3aR,4S,6aS)-3a,6a-Dihydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-8(2)10-6-4-3-5(9)7(6)11-8/h3-7H,9H2,1-2H3/t5-,6?,7?/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC2C=C[C@H](N)C2O1 |
| IUPAC-Name | (4S)-2,2-Dimethyl-4,6a-dihydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.19 |
| Formelmasse | 155.0946 |