Learn More
(3aR,4R,6S,6aS)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-(1-ethylpropyl)-3a,5,6,6a-tetrahydro-4H-cyclopent[d]isoxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30381990
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381990 5 g
30381527 1 g
30377107 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4728905G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 229613-93-8
Summenformel C18H30N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 354.44
Synonym Peramivir Impurity 1
SMILES CCC(CC)C1=NO[C@@H]2[C@H](C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@H]12)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3aR,4R,6S,6aS)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-3-(1-ethylpropyl)-3a,5,6,6a-tetrahydro-4H-cyclopent(d)isoxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H30N2O5/c1-7-10(8-2)14-13-12(19-17(22)24-18(3,4)5)9-11(16(21)23-6)15(13)25-20-14/h10-13,15H,7-9H2,1-6H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+,15+/m0/s1
Formelmasse 354.2155