Learn More
(3aR,4R,7S,7aS)-Octahydro-4,7-methano-1H-isoindolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3aR,4R,7S,7aS)-Octahydro-4,7-methano-1H-isoindole Hydrochloride |
| CAS | 1820572-35-7 |
| Summenformel | C9H16N.(HCl) |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (3aR,4R,7S,7aS)-Octahydro-1H-4,7-methanoisoindole Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15N.ClH/c1-2-7-3-6(1)8-4-10-5-9(7)8;/h6-10H,1-5H2;1H/t6-,7+,8-,9+; |
| SMILES | Cl.C1C[C@H]2C[C@@H]1[C@H]3CNC[C@@H]23 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 173.68 |
| Formelmasse | 173.0971 |