Learn More
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 65025-94-7 |
| Summenformel | C14 H26 O4 Si |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H26O4Si/c1-14(2,3)19(4,5)17-8-10-9-6-13(16)18-12(9)7-11(10)15/h9-12,15H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12 |
| IUPAC-Name | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-5-hydroxy-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 286.44 |
| Formelmasse | 286.16 |