Learn More
(3aR,7R,7aR)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30387791
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387791 100 mg
30382633 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD445050100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 204254-90-0
Summenformel C15H24O7S
Molekulargewicht (g/mol) 348.41
Synonym [3aR-(3aalpha,7alpha,7aalpha)]-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-[(Methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@H]2OC(CC)(CC)O[C@H]2[C@@H](C1)OS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3aR,7R,7aR)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O7S/c1-5-15(6-2)20-11-8-10(14(16)19-7-3)9-12(13(11)21-15)22-23(4,17)18/h8,11-13H,5-7,9H2,1-4H3/t11-,12-,13-/m1/s1
Formelmasse 348.1243
Reinheit (%) >95%