Learn More
3b-17-Imino-androst-5-en-3-ol-Dimer, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3beta-17-Imino-androst-5-en-3-ol Dimer |
| CAS | 491873-45-1 |
| Summenformel | C38H56N2O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Abiraterone Impurity 10 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C38H56N2O2/c1-35-17-13-25(41)21-23(35)5-7-27-29-9-11-33(37(29,3)19-15-31(27)35)39-40-34-12-10-30-28-8-6-24-22-26(42)14-18-36(24,2)32(28)16-20-38(30,34)4/h5-6,25-32,41-42H,7-22H2,1-4H3/b39-33+,40-34+/t25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,35-,36-,37-,38-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC/C4=N\N=C5CC[C@@]6([H])[C@]7([H])CC=C8C[C@@H](O)CC[C@]8(C)[C@@]7([H])CC[C@@]6/5C |
| IUPAC-Name | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17E)-17-[(E)-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yliden]hydrazinyliden]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 572.86 |
| Formelmasse | 572.4342 |