Learn More
(3b,5a,22E)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy] Ergosta-7,22-dien, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3beta,5alpha,22E)-3-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy) Ergosta-7,22-diene |
| CAS | 1691234-23-7 |
| Summenformel | C44H64OSi |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C44H64OSi/c1-31(2)32(3)20-21-33(4)39-24-25-40-38-23-22-34-30-35(26-28-43(34,8)41(38)27-29-44(39,40)9)45-46(42(5,6)7,36-16-12-10-13-17-36)37-18-14-11-15-19-37/h10-21,23,31-35,39-41H,22,24-30H2,1-9H3/b21-20+/t32-,33+,34-,35-,39+,40-,41-,43-,44+/m0/s1 |
| SMILES | [Si](O[C@@H]1C[C@]2([C@](C)(CC1)[C@@]3(C(=CC2)[C@]4([C@](C)(CC3)[C@@]([C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)C)C)C)(CC4)[H])[H])[H])[H])(C(C)(C)C)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 637.06 |
| Formelmasse | 636.47 |