Learn More
(3β,5α,16β)-3,17-Dihydroxy-16-methylpregnan-20-on, TRC
Artikelnummer. 30376161
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376161 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376161 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45050910MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3beta,5alpha,16beta)-3,17-Dihydroxy-16-methylpregnan-20-one
CAS 2543-24-0
Summenformel C22H36O3
Menge 10 mg
Synonym 3beta,17-Dihydroxy-16beta-methyl-5alpha-pregnan-20-one
InChI-Formel InChI=1S/C22H36O3/c1-13-11-19-17-6-5-15-12-16(24)7-9-20(15,3)18(17)8-10-21(19,4)22(13,25)14(2)23/h13,15-19,24-25H,5-12H2,1-4H3/t13-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C
IUPAC-Name 1-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3,17-Dihydroxy-10,13,16-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 348.52
Formelmasse 348.2664