Learn More
3β-DOXYL-5α-Cholestan, Freies Radikal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3Beta-DOXYL-5alpha-cholestane, Free Radical |
| CAS | 55569-61-4 |
| Summenformel | C31H54NO2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (3beta,5alpha)-4',4'-Dimethylspiro[cholestane-3,2'-oxazolidin]-3'-yloxy, (3beta,5alpha)-4',4'-Dimethyl-spiro[cholestane-3,2'-oxazolidin]-3'-yloxy |
| SMILES | C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC[C@@]1([H])C[C@]4(OCC(C)(C)N4[O])CC2)([H])[C@@]5([H])[C@](CC3)([C@@](CC5)([H])[C@H](C)CCCC(C)C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 472.77 |