Learn More
Corning™ 3D Clear Starter Kit
Artikelnummer. 17891925 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17891925 1 Kit 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 17891925
Marke: Corning™ 5730
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Corning™'s 3D Clear Starter Kit combines 30 mL of 3D Clear with the four buffer solutions required to process 3D tissue cultures for immunolabeling. Only immunolabels and nuclear stains need to be added. This kit comes with enough material to process three 96-well plates of 3D cell culture models.
  • Schnelle Gewebeklärung
  • Einfach zu bedienen
  • Keine Spezialausrüstung erforderlich
  • Kompatibel mit IF, FP und anderen Fluoreszenzetiketten
  • Kompatibel mit Mikroplatten und Automatisierung
  • Reversibel, kann mit 2D H&E/IHC nachverfolgt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit
Enthält 3 D klares Reagenz, Antikörper, Blockierung, Penetration und Waschpuffer