Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Einweg-Tankauskleidungen reduzieren die Reinigungsschritte, die bei wiederverwendbaren Tanks üblich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ B101460-I
Artikelnummer. 15989786
  • 660.00 € / 10 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ 3D Tank-Liner-System ohne Bodenablass besteht aus einer Thermo Scientific™ ASI™ 26 Polyethylen-Folie, einer haltbaren 5.0 ml-Folie, mit für Thermo Scientific™ Trommeln optimierten Abmessungen und gängigen zylindrischen Tanks nach Industriestandard. Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
  • Minimiert Keime durch Konstruktion unter sterilen cGMP-Bedingungen
  • Die bei wiederverwendbaren Behältern erforderlichen Reinigungsschritte nach der Verwendung entfallen, wodurch Kreuzkontaminationsrisiken reduziert und Zykluszeiten verkürzt werden
  • Erleichtert die Hydration von pulverförmigen Nährmedien und Puffern und das Sammeln von unsterilen Lösungen und Flüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
560 L
Bei Raumtemperatur lagern.
Einzeln verpackt in einer Header-Tasche
Bestrahlt
HyPerforma™
ASI™ 26
Polyethylen
78,7 x 124,5 cm (31 x 49 in.)
10/Karton
Raumtemperatur
0 Anschlüsse
Keine Schläuche